5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11681-10MG OR11681-50MG
APOSOR11681-10MGEA 22 EUR
APOSOR11681-10MG APOSOR11681-50MG
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
5-(3-Nitrophenyl)-4-oxazolecarboxylic acid
Formule: C₁₀H₆N₂O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800992
CAS nummer: 951885-28-2