2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1169-100G OR1169-500G
APOSOR1169-100GEA 33.7 EUR
APOSOR1169-100G APOSOR1169-500G
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
2,4-Dihydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₆O₃
MW: 138.12 g/mol
Kookpunt: 220 °C
Smeltpunt: 134…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011686
CAS nummer: 95-01-2
Merck Index: 12,08324