3,5-Dibromoaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11698-25G OR11698-5G OR11698-100G
APOSOR11698-25GEA 73 EUR
APOSOR11698-25G APOSOR11698-5G APOSOR11698-100G
3,5-Dibromoaniline 98%
3,5-Dibromoaniline
Formule: C₆H₅Br₂N
Smeltpunt: 55…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047841
CAS nummer: 626-40-4