2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11706-1G OR11706-250MG
APOSOR11706-1GEA 395 EUR
APOSOR11706-1G APOSOR11706-250MG
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
2-Thiophen-2-ylpyrrolidine
Formule: C₈H₁₁NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052889
CAS nummer: 90090-64-5