trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2E)-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, (E)-Ferulic acid, Trans-3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid, trans-Ferulic acid
OR1171-100G OR1171-25G OR1171-500G
APOSOR1171-100GEA 27.8 EUR
APOSOR1171-100G APOSOR1171-25G APOSOR1171-500G
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid (trans-) 98%
trans-3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acrylic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194.18 g/mol
Smeltpunt: 169…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004400
CAS nummer: 537-98-4