4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Hydroxyphenyl)methanol, p-Hydroxybenzyl Alcohol, 4-(Hydroxymethyl)phenol
OR1172-250G OR1172-50G
APOSOR1172-250GEA 55.5 EUR
APOSOR1172-250G APOSOR1172-50G
4-Hydroxybenzyl alcohol 98%
4-Hydroxybenzyl alcohol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124.14 g/mol
Kookpunt: 251…253 °C
Smeltpunt: 110…112 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004658
CAS nummer: 623-05-2
EINECS: 210-768-0