2-Bromo-6-nitroaniline 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11720-10G OR11720-1G OR11720-5G
APOSOR11720-10GEA 116 EUR
APOSOR11720-10G APOSOR11720-1G APOSOR11720-5G
2-Bromo-6-nitroaniline 99%
2-Bromo-6-nitroaniline
Formule: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltpunt: 72…74 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263476
CAS nummer: 59255-95-7