3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1184-25G OR1184-5G OR1184-100G
APOSOR1184-25GEA 52.6 EUR
APOSOR1184-25G APOSOR1184-5G APOSOR1184-100G
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde 97%
3-Bromo-4-hydroxybenzaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201.02 g/mol
Smeltpunt: 125…135 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017348
CAS nummer: 2973-78-6