N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-methyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole, N-METHYLPYRROLE-2-BORONIC ACID, PINACOL ESTER, 1-Methyl-1H-pyrrole-2-boronic acid, pinacol ester
OR1189-1G OR1189-5G OR1189-500MG
APOSOR1189-1GEA 67.2 EUR
APOSOR1189-1G APOSOR1189-5G APOSOR1189-500MG
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester 97%
N-Methylpyrrole-2-boronic acid pinacol ester
Formule: C₁₁H₁₈BNO₂
Smeltpunt: 44…50 °C
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD06659917
CAS nummer: 850567-47-4