3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11901-1G OR11901-5G OR11901-25G OR11901-100G
APOSOR11901-1GEA 0 EUR
APOSOR11901-1G APOSOR11901-5G APOSOR11901-25G APOSOR11901-100G
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
3-Chloro-6-(propylamino)pyridazine
Formule: C₇H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800940
CAS nummer: 951885-19-1