5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-N-cyclopyridine-2-carboxamide, 5-Bromo-N-cyclopropylpyridine-2-carboxamide
OR11915-1G OR11915-5G OR11915-25G
APOSOR11915-1GEA 145 EUR
APOSOR11915-1G APOSOR11915-5G APOSOR11915-25G
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-cyclopropylpicolinamide
Formule: C₉H₉BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801062
CAS nummer: 638219-77-9