4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1192-1G OR1192-50MG OR1192-5G
APOSOR1192-1GEA 242 EUR
APOSOR1192-1G APOSOR1192-50MG APOSOR1192-5G
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₀H₉BN₂O₃S
Smeltpunt: 206…210 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659877
CAS nummer: 850568-26-2