5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11920-1G OR11920-5G
APOSOR11920-1GEA 144 EUR
APOSOR11920-1G APOSOR11920-5G
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide 98%
5-Bromo-N-isopropylpicolinamide
Formule: C₉H₁₁BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801058
CAS nummer: 845305-90-0