5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11929-1G OR11929-100MG OR11929-500MG
APOSOR11929-1GEA 421 EUR
APOSOR11929-1G APOSOR11929-100MG APOSOR11929-500MG
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)oxazole
Formule: C₁₀H₈N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801026
CAS nummer: 52829-70-6