3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11933-1G OR11933-250MG
APOSOR11933-1GEA 330 EUR
APOSOR11933-1G APOSOR11933-250MG
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
3,5-Dichloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₇BCl₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800882
CAS nummer: 957120-97-7