4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-2-methyl-4-(methylthio)benzene
OR11944-1G OR11944-5G
APOSOR11944-1GEA 217 EUR
APOSOR11944-1G APOSOR11944-5G
4-Bromo-3-methylthioanisole 97%
4-Bromo-3-methylthioanisole
Formule: C₈H₉BrS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801036
CAS nummer: 90532-02-8