7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR11945-1G OR11945-5G
APOSOR11945-1GEA 104 EUR
APOSOR11945-1G APOSOR11945-5G
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
7-Methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06761695
CAS nummer: 874-39-5