2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(1-Pyrazolyl)ethanol
OR11946-1G OR11946-250MG
APOSOR11946-1GEA 42.4 EUR
APOSOR11946-1G APOSOR11946-250MG
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
2-(1H-Pyrazol-1-yl)ethanol
Formule: C₅H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00046076
CAS nummer: 6314-23-4