2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
OR11949-1G OR11949-250MG
APOSOR11949-1GEA 176 EUR
APOSOR11949-1G APOSOR11949-250MG
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
2-Bromo-2,6-dichlorotoluene
Formule: C₇H₅BrCl₂
MW: 239.93 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801039
CAS nummer: 115615-19-5