2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1195-5G OR1195-25G
APOSOR1195-5GEA 27.8 EUR
APOSOR1195-5G APOSOR1195-25G
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Smeltpunt: 106…112 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06659858
CAS nummer: 89694-46-2