1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11953-1G OR11953-5G
APOSOR11953-1GEA 21.7 EUR
APOSOR11953-1G APOSOR11953-5G
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
1,4-Benzenediboronic acid bis(pinacol)ester
Formule: C₁₈H₂₈B₂O₄
Smeltpunt: 241…245 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08276852
CAS nummer: 99770-93-1