7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11955-1G OR11955-5G OR11955-25G
APOSOR11955-1GEA 127 EUR
APOSOR11955-1G APOSOR11955-5G APOSOR11955-25G
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine-8-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃O
Smeltpunt: 215…218 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09801017
CAS nummer: 834869-04-4