2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (6-Methylpyridin-3-yl)boronic acid
OR11980-1G OR11980-25G OR11980-5G
APOSOR11980-1GEA 26.3 EUR
APOSOR11980-1G APOSOR11980-25G APOSOR11980-5G
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
2-Methyl-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₈BNO₂
Smeltpunt: 90…100 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06801736
CAS nummer: 659742-21-9