1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR11999-1G OR11999-25G OR11999-5G
APOSOR11999-1GEA 22 EUR
APOSOR11999-1G APOSOR11999-25G APOSOR11999-5G
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
1-Bromo-4,5-dichloro-2-nitrobenzene
Formule: C₆H₂BrCl₂NO₂
Smeltpunt: 60…64 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07780670
CAS nummer: 93361-94-5