2-Amino-5-bromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Bromo-2-pyridylamine, 5-Bromopyridin-2-amine
OR12001-100G OR12001-1KG OR12001-250G
APOSOR12001-100GEA 22 EUR
APOSOR12001-100G APOSOR12001-1KG APOSOR12001-250G
2-Amino-5-bromopyridine 98%
2-Amino-5-bromopyridine
Formule: C₅H₅BrN₂
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006323
CAS nummer: 1072-97-5
EINECS: 214-019-9