2,5-Dibromopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12002-100G OR12002-25G
APOSOR12002-100GEA 24.9 EUR
APOSOR12002-100G APOSOR12002-25G
2,5-Dibromopyridine
2,5-Dibromopyridine
Formule: C₅H₃Br₂N
Kookpunt: 235 °C
Smeltpunt: 92…95 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006221
CAS nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6