3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: cyclopent-3-ene-1-carboxylic acid, Cyclopent-3-enecarboxylic acid
OR12005-25G OR12005-100G OR12005-5G
APOSOR12005-25GEA 27.8 EUR
APOSOR12005-25G APOSOR12005-100G APOSOR12005-5G
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid 97%
3-Cyclopentene-1-carboxylic acid
Formule: C₆H₈O₂
Kookpunt: 215 °C
Dichtheid: 1,084 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101764
CAS nummer: 7686-77-3