5-Methylisophthalic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12006-100G OR12006-25G OR12006-5G
APOSOR12006-100GEA 67.2 EUR
APOSOR12006-100G APOSOR12006-25G APOSOR12006-5G
5-Methylisophthalic acid
5-Methylisophthalic acid
Formule: C₉H₈O₄
Smeltpunt: 299…303 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00013986
CAS nummer: 499-49-0
EINECS: 207-881-2