4-Nitrobenzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12008-100G OR12008-500G
APOSOR12008-100GEA 49.7 EUR
APOSOR12008-100G APOSOR12008-500G
4-Nitrobenzaldehyde 95%
4-Nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₅NO₃
Smeltpunt: 103…106 °C
Dichtheid: 1,496 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007346
CAS nummer: 555-16-8
EINECS: 209-084-5