4-Chloorbenzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12011-1KG OR12011-250G OR12011-100G
APOSOR12011-1KGEA 132 EUR
APOSOR12011-1KG APOSOR12011-250G APOSOR12011-100G
4-Chloorbenzaldehyde 98%
4-Chloorbenzaldehyde
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Kookpunt: 213…214 °C
Smeltpunt: 45…50 °C
Dichtheid: 1.196 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003379
CAS nummer: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
UN: 3077
ADR: 9+EHS III