1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12012-1G OR12012-5G OR12012-10G
APOSOR12012-1GEA 125 EUR
APOSOR12012-1G APOSOR12012-5G APOSOR12012-10G
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
1-Acetyl-5-indolinesulphonamide
Formule: C₁₀H₁₂N₂O₃S
Smeltpunt: 225…227 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01235910
CAS nummer: 3264-38-8