2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12014-1G OR12014-5G
APOSOR12014-1GEA 271 EUR
APOSOR12014-1G APOSOR12014-5G
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
2-Amino-6,8-dibromo-3-quinolinecarbonitrile
Formule: C₁₀H₅Br₂N₃
Smeltpunt: 313…315 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689714
CAS nummer: 937601-73-5