3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12027-10G OR12027-1G OR12027-5G
APOSOR12027-10GEA 1360 EUR
APOSOR12027-10G APOSOR12027-1G APOSOR12027-5G
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
3'-{2-[4-(Benzyloxy)phenoxy]ethoxy}acetophenone
Formule: C₂₃H₂₂O₄
Smeltpunt: 114…116 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689766
CAS nummer: 937601-88-2