3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12029-1G OR12029-5G
APOSOR12029-1GEA 338 EUR
APOSOR12029-1G APOSOR12029-5G
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
3-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formule: C₂₃H₂₂O₄
Smeltpunt: 73…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689783
CAS nummer: 937602-05-6