3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR1203-100G OR1203-25G OR1203-5G
APOSOR1203-100GEA 541 EUR
APOSOR1203-100G APOSOR1203-25G APOSOR1203-5G
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
3,5-Dimethyl-4-propoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₃
Smeltpunt: 170…173 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05865178
CAS nummer: 357611-51-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable