4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12030-1G OR12030-250MG
APOSOR12030-1GEA 417 EUR
APOSOR12030-1G APOSOR12030-250MG
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
4-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}benzenecarbaldehyde
Formule: C₂₃H₂₂O₄
Smeltpunt: 92…94 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689784
CAS nummer: 937602-07-8