3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12031-1G OR12031-5G
APOSOR12031-1GEA 338 EUR
APOSOR12031-1G APOSOR12031-5G
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
3'-{3-[4-(Benzyloxy)phenoxy]propoxy}acetophenone
Formule: C₂₄H₂₄O₄
Smeltpunt: 94…96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689785
CAS nummer: 937602-09-0