8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12034-1G OR12034-5G
APOSOR12034-1GEA 125 EUR
APOSOR12034-1G APOSOR12034-5G
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
8-Benzyl-1,2,8-triazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₁₄H₁₉N₃O
Smeltpunt: 187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689731
CAS nummer: 785782-25-4