1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12039-1G OR12039-25G OR12039-5G
APOSOR12039-1GEA 22 EUR
APOSOR12039-1G APOSOR12039-25G APOSOR12039-5G
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
1-(2-Bromoethoxy)-3-methoxybenzene
Formule: C₉H₁₁O₂Br
Kookpunt: 84 °C/0,023mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00980056
CAS nummer: 3245-45-2