{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12048-10G OR12048-1G OR12048-5G
APOSOR12048-10GEA 1360 EUR
APOSOR12048-10G APOSOR12048-1G APOSOR12048-5G
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
{1-[(4-Bromophenyl)sulphonyl]-4-piperidinyl}methanol
Formule: C₁₂H₁₆BrNO₃S
Smeltpunt: 113…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689741
CAS nummer: 937012-94-7