2-Bromo-4-methylimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Bromo-4-methyl-1H-imidazole
OR1205-1G OR1205-5G OR1205-10G
APOSOR1205-1GEA 57 EUR
APOSOR1205-1G APOSOR1205-5G APOSOR1205-10G
2-Bromo-4-methylimidazole
2-Bromo-4-methylimidazole
Formule: C₄H₅BrN₂
Smeltpunt: 110…114 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06659904
CAS nummer: 23328-88-3