2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12051-5G OR12051-1G OR12051-25G
APOSOR12051-5GEA 24.9 EUR
APOSOR12051-5G APOSOR12051-1G APOSOR12051-25G
2-Acetyl-6-bromopyridine 98%
2-Acetyl-6-bromopyridine
Formule: C₇H₆BrNO
Smeltpunt: 51…55 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00272200
CAS nummer: 49669-13-8