N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12057-1G OR12057-5G
APOSOR12057-1GEA 58.4 EUR
APOSOR12057-1G APOSOR12057-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(3-chloro-4-methylphenyl)urea
Formule: C₁₀H₁₂Cl₂N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689727
CAS nummer: 937601-77-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable