N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12060-1G OR12060-5G
APOSOR12060-1GEA 138 EUR
APOSOR12060-1G APOSOR12060-5G
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
N-(2-Chloroethyl)-N'-(2,4-dimethylphenyl)urea
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00444204
CAS nummer: 162376-66-1