5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Chloro-2-hydrazinylpyridine
OR12065-10G OR12065-1G OR12065-5G
APOSOR12065-10GEA 109 EUR
APOSOR12065-10G APOSOR12065-1G APOSOR12065-5G
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
5-Chloro-2-hydrazinopyridine
Formule: C₅H₆ClN₃
MW: 143.58 g/mol
Smeltpunt: 127…128 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07786313
CAS nummer: 27032-63-9