2-Amino-5-methylthiazool
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR1207-100G OR1207-25G
APOSOR1207-100GEA 24.9 EUR
APOSOR1207-100G APOSOR1207-25G
2-Amino-5-methylthiazool
2-Amino-5-methylthiazool
Formule: C₄H₆N₂S
Smeltpunt: 93…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078317
CAS nummer: 7305-71-7
EINECS: 423-800-5
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III