6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12070-10G OR12070-1G OR12070-5G
APOSOR12070-10GEA 1360 EUR
APOSOR12070-10G APOSOR12070-1G APOSOR12070-5G
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
6,8-Dibromo-2-methyl-3-quinolinol
Formule: C₁₀H₇Br₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03617848
CAS nummer: 59869-01-1