6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12071-10G OR12071-1G OR12071-5G
APOSOR12071-10GEA 900 EUR
APOSOR12071-10G APOSOR12071-1G APOSOR12071-5G
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
6,7-Dichloro-1,4-dihydro-2,3-quinoxalinedione2-oxime
Formule: C₈H₅Cl₂N₃O₂
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689792
CAS nummer: 177944-61-5