1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR12078-1G OR12078-5G OR12078-500MG
APOSOR12078-1GEA 338 EUR
APOSOR12078-1G APOSOR12078-5G APOSOR12078-500MG
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
1-(3,4-Dichlorophenyl)tetrahydro-2H-imidazol-2-one
Formule: C₉H₈Cl₂N₂O
Smeltpunt: 185…187 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689734
CAS nummer: 52420-29-8