1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR12080-10G OR12080-1G OR12080-5G
APOSOR12080-10GEA 600 EUR
APOSOR12080-10G APOSOR12080-1G APOSOR12080-5G
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime 95%
1,4-Dihydro-2,3-quinoxalinedione-2-oxime
Formule: C₈H₇N₃O₂
Smeltpunt: 262…264 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689712
CAS nummer: 177944-77-3